Merck
337595
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
99%
Sinónimos:
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H24N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
256.34
Beilstein:
4907144
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
Clave InChI
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)