Merck
337234
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dibromoaniline
98%
Sinónimos:
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H2(Br)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
285.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2ClN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
Clave InChI
XEYLQXUJSOJWJV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-2,6-dibromoaniline is a symmetrical chlorodibromo aniline. 4-Chloro-2,6-dibromoaniline was prepared by bromination of p-chloroaniline.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chattaway FD and Orton KJP.
Chattaway FD and Orton KJP.
Journal of the Chemical Society, 79, 816-822 (1901)