336327
Vanadium(IV) carbide
powder, 1.5-2 μm
Sinónimos:
Vanadium monocarbide
About This Item
Productos recomendados
form
powder
particle size
1.5-2 μm
mp
2810 °C (lit.)
density
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
InChI key
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)