Merck
335487
Sigma-Aldrich
5′-Nitro-2′-(4-nitrophenyl)benzanilide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
363.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
239-242 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)