Merck
335401
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,6-diphenylphenol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H2(C6H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
291.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
137-139 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1-c2ccccc2)[N+]([O-])=O)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO3/c20-18-16(13-7-3-1-4-8-13)11-15(19(21)22)12-17(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H
Clave InChI
YCXQKJXTGDYKIO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Nitro-2,6-diphenylphenol reacts with nitrogen dioxide in benzene solution to give the C2-epimeric 2,6-dihydroxy-4,5-dinitrocyclohex-3-enones.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reactions of 4-Methyl-2, 6-diphenylphenol and 4-Nitro-2, 6-diphenylphenol with Nitrogen Dioxide.
Hartshorn MP, et al.
Australian Journal of Chemistry, 38(11), 1613-1620 (1985)