Merck
335274
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanone
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
46-47 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-6(2)5(7)3-4-8-6/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
HVNICCSXGONRCB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanone is an β-oxo enol ether.[1] Conjugate addition of 2,2-dimethyl-3(2H)-furanone to organocuprates has been reported.[2] Photoannelation of alkenes to 2,2-dimethyl-3(2H)-furanone yields cyclohexenone.[3]
Aplicación
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanone was used in the synthesis of epoxides via epoxidation.[1] It was also used in the preparation of racemic methyl nonactate.[4]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoselective synthesis of (.+-.) methyl nonactate.
Baldwin SW and McIver JM.
The Journal of Organic Chemistry, 52(2), 320-322 (1987)
Conjugated Addition to 2, 2-Dimethyl-3 (2h)-furanone: Support for the Baldwin Rules for Ring Closure.
Smith AB and Jerris PJ.
Synthetic Communications, 8(7), 421-426 (1978)
Cyclohexenones by the photoannelation of alkenes with 2, 2-dimethyl-3 (2H)-furanone.
Baldwin SW and Wilkinson JM.
Tetrahedron Letters, 20(29), 2657-2660 (1979)
Dimethyldioxirane epoxidation of ?-oxo enol ethers.
Adam W and Hadjiarapoglou L.
Chemische Berichte, 123(10), 2077-2079 (1990)