Merck
335177
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl acetate
98%
Sinónimos:
O-Acetylguaiacol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)