333522
2,5-Bis-(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Dye content 90 %
Sinónimos:
BAO
About This Item
Productos recomendados
form
powder
composition
Dye content, 90%
mp
250-254 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C14H12N4O/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-17-18-14(19-13)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H,15-16H2
InChI key
MJZXFMSIHMJQBW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?