333328
6-Ethoxy-2-benzothiazolesulfonamide
97%
Sinónimos:
6-Ethoxyzolamide, Ethoxzolamide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2nc(sc2c1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3S2/c1-2-14-6-3-4-7-8(5-6)15-9(11-7)16(10,12)13/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,12,13)
InChI key
OUZWUKMCLIBBOG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759) , CA12(771) , CA13(377677) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA6(765) , CA7(766) , CA9(768)
mouse ... Car5a(12352)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?