Merck
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
194.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4825 (lit.)
bp
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
Clave InChI
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)