Merck
332283
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18O7
Número de CAS:
Peso molecular:
262.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)