Merck
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
157.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
bp
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
Clave InChI
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)