Merck
329258
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
222.20
Beilstein:
204597
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Clave InChI
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinedione may be used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)