Merck
329215
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-4-nitrobenzene
97%
Sinónimos:
p-Nitrocumene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
1863535
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
106-107 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)