328839
Diethylmethoxyborane solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Diethylborinic acid methyl ester, Methyl diethylborinate
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.868 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Studying a catalyst for ring-opening metathesis polymerization / vinyl insertion polymerization
- Reformatsky / quaternary Claisen condensations
- Enantioselective synthesis of carba-furanose sugars
- Borane-mediated control radical polymerization for synthesis of fluoropolymers
- Homologation reactions with sulfonium ylides
- Trialkylborane promoted adhesion to low surface energy plastics
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?