327999
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
assay
99%
optical activity
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?