327972
Aceanthrenequinone
96%
Sinónimos:
1,2-Aceanthrylenedione
About This Item
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
270-273 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
O=C1C(=O)c2c3ccccc3cc4cccc1c24
InChI
1S/C16H8O2/c17-15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(13(10)12)16(15)18/h1-8H
Clave InChI
YAIBDWAANBTYIA-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)