Merck
326356
Sigma-Aldrich
Niobium(III) chloride 1,2-dimethoxyethane complex
Sinónimos:
Niobium trichloride 1,2-dimethoxyethane complex, Trichloro(1,2-dimethoxyethane)niobium
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 442,00
US$ 442,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 442,00
About This Item
Fórmula lineal:
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
289.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 442,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Formulario
powder
concentración
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)