326151
N4-Benzoylcytidine
99%
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]27/D +55°, c = 0.1 in methanol
mp
230-234 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
InChI
1S/C16H17N3O6/c20-8-10-12(21)13(22)15(25-10)19-7-6-11(18-16(19)24)17-14(23)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-13,15,20-22H,8H2,(H,17,18,23,24)/t10-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
BNXBRFDWSPXODM-BPGGGUHBSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)