Merck
326070
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Y2(SO4)3 · 8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
610.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
densidad
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Y/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Clave InChI
OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ross K Taggart et al.
Environmental science. Processes & impacts, 20(10), 1390-1403 (2018-09-29)
Coal combustion ash is a promising alternative source of rare earth elements (REE; herein defined as the 14 stable lanthanides, yttrium, and scandium). Efforts to extract REE from coal ash will depend heavily on the location and speciation of these