Merck
325643
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxalate hydrate
99.9%
Sinónimos:
Ethanedioic acid europium salt hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Eu2(C2O4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
567.99 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99.9%
cadena SMILES
O.O=C(O[Eu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Eu]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Eu.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Clave InChI
DFUMNFRIKCFDGT-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)