Merck
325562
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) sulfate octahydrate
99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
Dy2(SO4)3·8H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
757.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
assay
99.9%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)