Merck
324906
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrahydroindole
98%
Sinónimos:
2,3-Tetramethylenepyrrole, Cyclohex[b]pyrrole, NSC 122455
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 546,00
US$ 546,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 546,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein:
108853
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 546,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
53-57 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CCc2[nH]ccc2C1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h5-6,9H,1-4H2
Clave InChI
KQBVVLOYXDVATK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,5,6,7-Tetrahydroindoles, due to their easy aromatization, are good intermediates to synthesize indoles.[1] 4,5,6,7-Tetrahydroindole on condensation with cyanoacetate leads to 1-ethylthio-2-cyano-4,5,6,7-tetrahydrocyclohexa-[c]-3H-pyrrolizin-3-one.[2]
Aplicación
4,5,6,7-Tetrahydroindole was used as reactant in:
  • synthesis of ethyl 3-(4,5,6,7-tetrahydroindol-2-yl)-2-propynoate[1]
  • preparation of BODIPY dyes[3]
  • N-alkylation with chloromethyloxirane[4]
  • preparation of hydroindolepropynoate by chemo- and regioselective solvent-free ethynylation[1]
  • palladium- and copper-free cross-coupling of halopropynoates[5]
  • preparation of carbonylalkenyl indoles via coupling with dicarbonyl compounds[6]
  • 1:2 annelation of 4,5,6,7-tetrahydroindole with 1-benzoyl-2-phenylacetylene[7]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sobenina, L. N.; et al.
Khim. Geterotsikl. Soedin., 39, 1113-1113 (2003)
Arcadi, A.; et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 348, 331-331 (2006)
Pyrrole-2-dithiocarboxylates: Synthesis of 2-(1-Alkylthio-2-cyanoethenyl) pyrroles.
Sobenina LN, et al.
Tetrahedron, 51(14), 4223-4230 (1995)
Markova, M., V.; et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 57-57 (2008)
Volker Leen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (30), 4515-4517 (2009-07-21)
A careful choice of the pyrrole building blocks allows the synthesis of a wide range of monohalogenated BODIPY dyes with excellent reactivity in palladium catalyzed coupling reactions.