Merck
324582
Sigma-Aldrich
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
Sinónimos:
Ethyl-d5 iodide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 299,00
5 G
US$ 991,00
US$ 299,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 299,00
5 G
US$ 991,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2I
Número de CAS:
Peso molecular:
161.00
Beilstein:
1840101
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 299,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.5091 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
densidad
2.013 g/mL at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Clave InChI
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)