Merck
324302
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NNHC6H4CO2H · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
188.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
powder
mp
185 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NNc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChI key
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)