323632
S-tert-Butyl acetothioacetate
97%
About This Item
assay
97%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
95-100 °C/0.9 mmHg (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2S/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
FXOMETKMHQLOHH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?