323527
Selenium tetrachloride
Sinónimos:
Selenium (Ⅳ) chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Formulario
powder or crystals
concentración
35.0-36.5% Se (after reduction with sulphite, gravimetric)
densidad
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Se/c1-5(2,3)4
Clave InChI
LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.