Merck
322342
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 91,30
US$ 91,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 91,30
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
88 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
COc1cc(F)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9FO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
IWFKMNAEFPEIOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)