Merck
320625
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
97%
Sinónimos:
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl cyclohexanone-4-carboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
(O=)C6H9CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Beilstein:
2520501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
densidad
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Employed in the preparation of dopamine agonists and the skeleton of tetracyclic diterpenes.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)