320617
Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate
98%
Sinónimos:
Ethyl ferulate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
solid
bp
164-166 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3/b7-5+
InChI key
ATJVZXXHKSYELS-FNORWQNLSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c