Merck
318736
Sigma-Aldrich
Bromocresol Purple solution
0.04 wt. % in H2O
Sinónimos:
5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein sodium salt
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 62,80
500 ML
US$ 135,00
US$ 62,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 62,80
500 ML
US$ 135,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H15Br2NaO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
562.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 62,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
concentración
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
densidad
0.991 g/mL at 25 °C
λmáx.
590 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Bromocresol purple (BCP) is an organic dye[1] and a pH indicator.[2] It changes from yellow (pH 5.2) to purple (6.8).[2] BCP reacts with ammonia to yield ammonium salt. Hence, it can be used as an ammonia sensing probe.[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)