Merck
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Ethoxycarbonyl-γ-butyrolactone
93%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
93%
optical activity
[α]25/D +7.5°, neat
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)