Merck
318108
Sigma-Aldrich
Chromium(III) acetate hydroxide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2)7Cr3(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
603.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
composición
Cr, 23.0-25.0% titration (by sodium thiosulfate)
idoneidad de la reacción
core: chromium
cadena SMILES
CC(=O)O[Cr](O)O.CC(=O)O[Cr](OC(C)=O)OC(C)=O.CC(=O)O[Cr](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/7C2H4O2.3Cr.2H2O/c7*1-2(3)4;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;2*1H2/q;;;;;;;3*+3;;/p-9
Clave InChI
KDYFYAUIXHZPBG-UHFFFAOYSA-E
Aplicación
Chromium(III) acetate hydroxide can be used for a variety of industrial applications which include dyeing, photographic emulsion, and tanning.[1] It can also be used as a catalyst in the synthesis of monoacylglycerols by the glycidol-fatty acid reaction.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
CHROMIUM (III) ACETATE HYDROXIDE-AN EFFICIENT CATALYST FOR PREPARATION OF 1-MONOACYLGLYCEROLS BY THE GLYCIDOL-FATTY ACID REACTION
Janivs R, et al.
Journal of Food Lipids, 13(2), 199-209 (2006)
Polynuclear chromium (III) carboxlylates: Part 2. Chromium (III) acetate?what's in it?
Eshel M and Bino A
Inorgorganica Chimica Acta, 320(1-2), 127-132 (2001)