Merck
317314
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Phenyl-1-butanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +55°, c = 5 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CCC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m1/s1
Clave InChI
HQRWWHIETAKIMO-SNVBAGLBSA-N
Aplicación
(R)-(+)-1-Phenyl-1-butanol can be used as a substrate in the thermodynamic studies of:
  • Transesterification of phenyl alkanols with butyl acetate in the presence of lipase enzyme.[1]
  • Reduction of phenyl alkanones in the presence of ketoreductase enzyme.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A thermodynamic study of ketoreductase-catalyzed reactions 3. Reduction of 1-phenyl-1-alkanones in non-aqueous solvents
Tewari YB, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(10), 1165-1171 (2006)
Thermodynamics of the lipase-catalyzed transesterification of 1-phenyl-1-alkanols and butyl acetate in organic solvents
Tewari YB, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 21(3), 123-131 (2003)