Merck
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium iodide complex
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3Li · LiI
Peso molecular:
155.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
densidad
0.909 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
Clave InChI
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)