Merck
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hemihydrate
98%
Sinónimos:
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.24
EC Number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
98%
optical activity
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES string
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)