310875
2,3,6-Trifluoroaniline
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F3C6H2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(F)ccc(F)c1F
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
141.8 °F - closed cup
flash_point_c
61 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?