Merck
309869
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-methylpyrrole
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.538 (lit.)
bp
148-150 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccn(C)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-3-4-8(2)5-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
SZYIVZGXCXFXDN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The enthalpy of formation of 3-acetyl-1-methylpyrrole in the condensed and gas phases was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(8), 2846-2851 (2010-02-10)
This work reports the enthalpies of formation in the condensed and gas phases of 2-acetyl-1-methylpyrrole and 3-acetyl-1-methylpyrrole, derived from the standard (p(o) = 0.1 MPa) molar enthalpies of combustion, in oxygen, Delta(c)H(m)(o), measured by static bomb combustion calorimetry and the