Merck
308552
Sigma-Aldrich
5,5-Dibromobarbituric acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Br2N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
285.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
control farmacológico
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
240-242 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H2Br2N2O3/c5-4(6)1(9)7-3(11)8-2(4)10/h(H2,7,8,9,10,11)
Clave InChI
AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5,5-Dibromobarbituric acid was used in the synthesis of condensed pteridine system by undergoing condensation with 4,5-diamino-pyrimidines in the presence of pyridine[1].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
THE REACTION OF 5, 5-DIHALOBARBITURIC ACIDS WITH PYRIDINE1, 2.
The Journal of Organic Chemistry, 20(2), 264-270 (1955)