Merck
308544
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
98%
Sinónimos:
Anderson-Shapiro reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8ClO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
170.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
optical activity
[α]20/D −15°, neat
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
84-86 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1OP(Cl)(=O)O[C@H]1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)