Merck
307793
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bromide
98%
Sinónimos:
Titanium tetrabromide
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 144,00
100 G
US$ 420,00
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 144,00
100 G
US$ 420,00
About This Item
Fórmula lineal:
TiBr4
Número de CAS:
Peso molecular:
367.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 144,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
bp
230 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
densidad
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Ti](Br)(Br)Br
InChI
1S/4BrH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
UBZYKBZMAMTNKW-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Titanium(IV) bromide (Titanium tetrabromide or TiBr4) can be employed as a Lewis acid catalyst in the synthesis of:
  • α-bromomethylene aldols by reacting with arylaldehydes and but-3-yn-2-one via Baylis-Hillman reaction.[1]
  • Titanium(II) bromide which along with copper forms an efficient catalytic system for Pinacol reaction.[2]
  • α-bromo-γ-hydroxyenamides by the reaction of ynamides and aldehyde or ketones.[3]
Características y beneficios
Used for the formation of titanium silicide thin films on Si substrates.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient diastereoselective pinacol reaction of aliphatic and aromatic aldehydes by combined use of newly utilized titanium (II) bromide and copper
Mukaiyama T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 29(4), 336-337 (2000)
Synthesis of α-Halo-γ -hydroxyenamides by Titanium Tetrahalide Mediated Addition of Aldehydes or Ketones to Ynamides
Yabuuchi Y, et al.
Organic Letters, 18(19), 4951-4953 (2016)
Titanium (IV) Bromide and Boron (III) Tribromide Promoted Baylis-Hillman Reactions of Arylaldehydes with But-3-yn-2-one
Shi M and Wang C-J
Helvetica Chimica Acta, 85(3), 841-846 (2002)
K Sellschopp et al.
The Journal of chemical physics, 152(6), 064702-064702 (2020-02-18)
The ability to synthesize nanoparticles (NPs), here TiO2, of different shapes in a controlled and reproducible way is of high significance for a wide range of fields including catalysis and materials design. Different NP shapes exhibit variations of emerging facets
Artículos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.