Merck
307572
Sigma-Aldrich
Propionyl bromide
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 71,70
25 G
US$ 272,00
US$ 71,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 71,70
25 G
US$ 272,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2COBr
Número de CAS:
Peso molecular:
136.98
Beilstein:
1736651
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 71,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
densidad
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl bromide
cadena SMILES
CCC(Br)=O
InChI
1S/C3H5BrO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Clave InChI
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular structure, composition, and energy and entropy differences between conformers of propionyl bromide as determined by gas-phase electron diffraction.
The Journal of Physical Chemistry, 91(15), 3977-3981 (1987)
Aniruddha Pal et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 954-961 (2018-08-05)
Dextrin and poly (N-vinyl caprolactam) based amphiphilic graft copolymer has recently been developed using RAFT polymerization. The prepared graft copolymer has been characterized in details using FTIR and 1H NMR spectral analyses, GPC, TGA, FESEM, TEM and DLS analyses. GPC
Hasmik Grigoryan et al.
Carcinogenesis, 39(5), 661-668 (2018-03-15)
Although benzene has long been recognized as a cause of human leukemia, the mechanism by which this simple molecule causes cancer has been problematic. A complicating factor is benzene metabolism, which produces many reactive intermediates, some specific to benzene and