Merck
307254
Sigma-Aldrich
Diisopropylphosphoramidous dichloride
95%
Sinónimos:
(Diisopropylamino)dichlorophosphine, Bis(isopropyl)aminodichlorophosphine, Dichloro(diisopropylamido)phosphorus, Dichloro(diisopropylamino)phosphine
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CH]2NPCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
densidad
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H14Cl2NP/c1-5(2)9(6(3)4)10(7)8/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
UPPVRFOGRCBSJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for the synthesis of peptides[1] and oligonucleotide analogues.[2]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 47, 2449-2449 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6687-6687 (1994)