Merck
306924
Sigma-Aldrich
2-Bromohexanoyl bromide
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(Br)COBr
Número de CAS:
Peso molecular:
257.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
85-90 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C6H10Br2O/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
CSFUYRGXBNPTSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromohexanoyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)