306746
Phenyl trimethylsilylmethyl sulfone
95%
Sinónimos:
(Phenylsulfonylmethyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)methyl phenyl sulfone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O2SSi
Número de CAS:
Peso molecular:
228.38
Beilstein:
1960911
Número MDL:
Ensayo
95%
cadena SMILES
C[Si](C)(C)CS(=O)(=O)c1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)