Merck
305375
Sigma-Aldrich
(3-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(Br)CH2CH2P(C6H5)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
478.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
152-155 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CC(Br)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23BrP.BrH/c1-19(23)17-18-24(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22;/h2-16,19H,17-18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
IYGZLKJGEFSHJB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)