Merck
30471
Sigma-Aldrich
Davy-reagent p-tolyl
≥97.0%
Sinónimos:
2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, DR-T, Heimgartner reagent
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 371,00
US$ 371,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 371,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14P2S6
Número de CAS:
Peso molecular:
436.60
Beilstein:
7222715
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 371,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0%
mp
209-213 °C (dec.)
cadena SMILES
Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1
InChI
1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clave InChI
WMYQGZHFMUDZIS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Reagent for the thiation of amides showing complementary selectivity compared with the Lawesson-reagent[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sambit Kumar Mishra et al.
Proteins, 85(8), 1422-1434 (2017-04-07)
It is known that over half of the proteins encoded by most organisms function as oligomeric complexes. Oligomerization confers structural stability and dynamics changes in proteins. We investigate the effects of oligomerization on protein dynamics and its functional significance for
P. Wipf et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1001-1001 (1987)