Merck
304115
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride
95%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 175,00
US$ 175,00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OC(NH2)=CHCO2CH2CH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
195.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 175,00
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
mp
103-105 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCO\C(N)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/b6-5+;
Clave InChI
JYGHNNMPKVPTKF-IPZCTEOASA-N
Aplicación
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)