303933
3-Butylpyridine
≥97%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
80-81 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCc1cccnc1
InChI
1S/C9H13N/c1-2-3-5-9-6-4-7-10-8-9/h4,6-8H,2-3,5H2,1H3
InChI key
QSNMFWFDOFQASV-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?