303232
3-Nitro-2-pyridinesulfenyl chloride
95%
Sinónimos:
(3-Nitro-2-pyridyl)sulfenyl chloride, 2-(Chlorosulfanyl)-3-nitropyridine, 3-Nitropyridinyl-2-sulfenyl chloride, [(3-Nitropyridin-2-yl)sulfanyl]chlorane
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
dichloromethane: soluble(lit.)
grupo funcional
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCl
InChI
1S/C5H3ClN2O2S/c6-11-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
Clave InChI
WTKQMHWYSBWUBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?